MABT217
Anti-Calreticulin Antibody, clone 16B11.1
clone 16B11.1, from mouse
Sinônimo(s):
Calreticulin, CRP55, Calregulin, Endoplasmic reticulum resident protein 60, ERp60, HACBP, grp60
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
16B11.1, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CALR(811)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Flow Cyometry Analysis: A 1:500 dilution from a representative lot detected Calreticulin in non serum starved HeLa cells.
Cell Structure
Adhesion (CAMs)
Qualidade
Western Blot Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Calreticulin on 10 µg of HeLa cell lysate.
Descrição-alvo
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
HeLa cell lysate
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1