MAB2083
Anti-γ-Catenin Antibody, clone 11E4
clone 11E4, Chemicon®, from mouse
Sinônimo(s):
Plakoglobin
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
11E4, monoclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... JUP(3728)
Especificidade
Aplicação
Immunocytochemistry: Effective for A431 and HT1080 cell lines.
Immunoblotting
Immunoprecipitation
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Cell Structure
Cytoskeleton
forma física
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2