MAB2023Z
Anti-Integrin beta 3 (ITGB3/CD61) Antibody
CHEMICON®, mouse monoclonal, B3A
Sinônimo(s):
CD61, MAB2023
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Anti-Integrin β3 Antibody, clone B3A, azide free, clone B3A, Chemicon®, from mouse
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
B3A, monoclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
flow cytometry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ITGB3(3690)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Function-blocking of integrin beta3-mediated adhesion to ECM proteins.
Western blot (reducing conditions) Optimal working dilutions must be determined by end user.
Cell Structure
Integrins
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Positive Control: U251 or D54 human cell lines. Membrane preps are recommended for western blots.
Human endothelium cells (expression of integrin alpha V beta 3 may need to be upregulated by phorbol esters stimulation). Skin (Basement Membrane)
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2