Documentos Principais
11243217001
Roche
Laminina
from mouse Engelbreth-Holm-Swarm (EHS) sarcoma
Sinônimo(s):
Laminina
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352207
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
fonte biológica
mouse (Engelbreth-Holm-Swarm (EHS) sarcoma)
Nível de qualidade
esterilidade
sterile; sterile-filtered
Ensaio
≥90% (SDS-PAGE)
Formulário
solution
peso molecular
900 kDa
embalagem
pkg of 1 mg (2 ml)
fabricante/nome comercial
Roche
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
mouse ... Lamb2(16779)
Descrição geral
A laminina é purificada como um complexo de laminina-nidogênio de sarcoma de Engelbreth-Holm-Swarm (EHS) de camundongo. A laminina é um heterotrímero feito a partir de subunidades de cadeia α, β e γ. É uma glicoproteína que é necessária para a estrutura de sustentação das membranas do fundamento. [1]A laminina auxilia no crescimento e diferenciação de vários tipos celulares, inclusive células epiteliais, endoteliais, neurais, musculares e hepáticas.
Atividade biológica: Testada quanto à promoção da adesão de células HT-1080.
Especificidade a espécie: Ativa na maioria das células de mamíferos.
Aplicação
A laminina auxilia no crescimento e diferenciação de vários tipos celulares, inclusive células epiteliais, endoteliais, neurais, musculares e hepáticas. É recomendado para uso como substrato em cultura celular em concentração de 1-2 μg/cm2. A concentração ideal depende do tipo celular, bem como da aplicação ou dos objetivos de pesquisa.
Foi demonstrado que a laminina promove a ligação e o crescimento de uma variedade de células; usada para o revestimento de placas de cultura. [2][3]Também foi usada para ensaio de adesão celular. [4]É recomendada para uso como substrato de cultura celular na concentração de 1-2 μg/cm2. A concentração ideal depende do tipo celular, bem como da aplicação ou dos objetivos de pesquisa.
Qualidade
Pureza: ≥90% (SDS-PAGE) (como complexo de laminina-nidogênio, 1:1)
Sequência
A laminina de camundongo é composta de três cadeias polipeptídicas (A: 400 kD, B1: 230 kD e B2: 220 kD), conectadas por pontes bissulfeto, além de ser glicosilada.
forma física
Solução estéril de laminina com concentração de 0,5 mg/ml em NaCl 0,15 M, EDTA 2 mM, Tris-HCl 0,05 M, pH 7,4
Solução, filtrada por membrana com tamanho de poro de 0,2 ?m
Nota de preparo
Concentração de trabalho: 2 a 5 μg/cm2
2 a 5 μg/cm2 para o revestimento de recipientes para cultura celular
Condições de armazenamento (solução de trabalho): 2 ºC a 8 °C
A solução não diluída é estável entre 2 ºC e 8 °C por pelo menos três meses.
A solução deve ser descongelada cuidadosamente a 2 ºC a 8 °C ou em gelo.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Julie V Harness et al.
PloS one, 6(1), e14499-e14499 (2011-01-21)
As human embryonic stem cell (hESC) lines can be derived via multiple means, it is important to determine particular characteristics of individual lines that may dictate the applications to which they are best suited. The objective of this work was
H Colognato et al.
Developmental dynamics : an official publication of the American Association of Anatomists, 218(2), 213-234 (2000-06-08)
The laminins are a family of glycoproteins that provide an integral part of the structural scaffolding of basement membranes in almost every animal tissue. Each laminin is a heterotrimer assembled from alpha, beta, and gamma chain subunits, secreted and incorporated
Anindita Dutta et al.
International journal of clinical and experimental pathology, 3(3), 288-302 (2010-03-13)
The interaction of cells with adhesion proteins in the extracellular matrix (ECM) provides signals which affect the morphology, motility, gene expression and survival of adherent cells. In the present communication we cultured K562 cells in presence of fibronectin to study
Ahmad Abdullah et al.
Scientific reports, 11(1), 8585-8585 (2021-04-23)
Netrin-1 is a secreted protein that is well known for its involvement in axonal guidance during embryonic development and as an enhancer of cancer cell metastasis. Despite extensive efforts, the molecular mechanisms behind many of the physiological functions of netrin-1
Plamena R Angelova et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 2202, 33-42 (2020-08-29)
Production of reactive oxygen species (ROS) in the mitochondria plays multiple roles in physiology, and excessive production of ROS leads to the development of various pathologies. ROS in the mitochondria are generated by various enzymes, mainly in the electron transporvt
Artigos
The extracellular matrix (ECM) is secreted by cells and surrounds them in tissues.
3D cell culture overview. Learn about 2D vs 3D cell culture, advantages of 3D cell culture, and techniques available to develop 3D cell models
Protocolos
Coating surfaces with laminin for culturing cells requires specific conditions for optimal results. Protocols for coating coverslips to culture neurospheres and general cell culture are included.