MAB1987
Anti-Integrin beta 1 (CD29) Antibody
CHEMICON®, mouse monoclonal, P4C10
Sinônimo(s):
CD29
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Anti-Integrin β1 Antibody, clone P4C10, culture supernatant, clone P4C10, Chemicon®
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
culture supernatant
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
P4C10, monoclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2a
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ITGB1(3688)
Especificidade
Aplicação
Immunoflourescence
Immunoblotting
Immunoprecipitation
ELISA
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected Integrin β1 in HeLa cells.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Cell Structure
Integrins
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado