MABT409
Anti-Integrin Beta1, clone AIIB2 (Azide Free) Antibody
clone AIIB2, 1 mg/mL, from rat
Sinônimo(s):
Integrin beta-1, Fibronectin receptor subunit beta, Glycoprotein Iia, GPIIA, VLA-4 subunit beta, CD29
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rat
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
AIIB2, monoclonal
reatividade de espécies
rhesus macaque, horse, human, pig, canine, bovine, sheep
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
activity assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ITGB1(3688)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected Integrin Beta1, clone AIIB2 (Azide Free) in floating villi tissue (Damsky, C. H., et al. (1992). Journal of Clinical Investigation. 89:210-222).
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected Integrin Beta1, clone AIIB2 (Azide Free) in CTB aggregates that have invaded matrigel in vitro (Damsky, C. H., et al. (1994). Development. 120:3657-3666).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected Integrin Beta1, clone AIIB2 (Azide Free) in AGS cells (Hutton, M., et. al. (2010). Infection and Immunity. 78(11):4523-4531).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated Integrin Beta1, clone AIIB2 (Azide Free) in NP-40 cell lysate (Werb, Z., et al. (1989). JCB. 109:877-889).
Cell Structure
Adhesion (CAMs)
Qualidade
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected Integrin Beta1, clone AIIB2 (Azide Free) in 10 µg of HUVEC cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2