AB1928
Anti-Integrin alpha 5 (ITGA5/CD49E) Antibody
CHEMICON®, rabbit polyclonal
Sinônimo(s):
CD49e, Fibronectin Receptor alpha Subunit
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Anti-Integrin α5 Antibody, CT, Intracellular, serum, Chemicon®
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
human, chicken, hamster, rat, mouse
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
radioimmunoassay: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ITGA5(3678)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
1:1000 dilution of a previous lot was used.
ELISA:
1:500-1:2000 dilution of a previous lot was used in ELISA.
Immunoprecipitation:
Recommended use of 5 μL of antibody for 5x106 cells.
Immunohistochemistry:
1:1000 dilution of a previous lot was used in tissue staining; suggested for use on acetone fixed tissue only.
Immunocytochemistry:
1:1000 of a previous lot was used in immunocytochemistry.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Qualidade
Western Blot Analysis: 1:1000 dilution of this lot detected integrin alpha 5 on 10 μg of HUVEC lysates.
Descrição-alvo
forma física
Nota de análise
Mouse 3T3 fibroblasts Skin (Basement Membrane).
Outras notas
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1