MAB1978
Anti-Integrin αV (ITGAV/CD51) Antibody
CHEMICON®, mouse monoclonal, LM142
Sinônimo(s):
CD51
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Anti-Integrin αV Antibody, clone LM142, ascites fluid, clone LM142, Chemicon®
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
LM142, monoclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotipo
IgG1
adequação
not suitable for activity/function inhibition
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ITGAV(3685)
Especificidade
Aplicação
Immunofluorescence and immunoprecipitation.
MAB1978 is non-blocking.
Final working dilutions must be determined by end user.
Cell Structure
Integrins
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado