MAB19310
Anti-Aggrecan Antibody, MMP Cleaved, NT FFGVG neoepitopes, clone AF-28
clone AF-28, Chemicon®, from mouse
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
AF-28, monoclonal
reatividade de espécies
bovine, rat, human, pig, mouse
não deve reagir com
guinea pig, horse
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ACAN(176)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Cell Structure
ECM Proteins
Inflammation & Autoimmune Mechanisms
ELISA
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Cartilage, neural tube, and brain tissue
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2