SAB4500662
Anti-Aggrecan (Cleaved-Asp369), N-Terminal antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
CSPCP, CSPG1, aggrecan core protein, cartilage-specific proteoglycan core protein, chondroitin sulfate proteoglycan core protein 1
Selecione um tamanho
R$ 4.426,00
Disponível para enviar em07 de abril de 2025Detalhes
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 4.426,00
Disponível para enviar em07 de abril de 2025Detalhes
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 44 kDa
reatividade de espécies
human, rat
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
ELISA: 1:20000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
proteolytically cleaved (Asp369)
Informações sobre genes
human ... ACAN(176)
Descrição geral
Imunogênio
Immunogen Range: 320-369
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)