MAB1476
Anti-Chymotrypsin Antibody, Human Pancreas
ascites fluid, Chemicon®
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
monoclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
Isotipo
IgG3
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunohistochemistry: 1:1000.
Optimal working dilution must be determined by the end user.
Metabolism
Enzymes & Biochemistry
forma física
Armazenamento e estabilidade
During shipment, small volumes of product will occasionally become entrapped in the seal of the product vial. For products with volumes of 200μL or less, we recommend gently tapping the vial on a hard surface or briefly centrifuging the vial in a tabletop centrifuge to dislodge any liquid in the container′s cap.
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1