Documentos Principais
ABE419
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-histona H3.3, mutante K27M
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Histone H3.1, Histone H3.3
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
mouse, human
técnica(s)
ChIP: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
mutation (Lys27Met)
Informações sobre genes
human ... H3F3B(3021)
Descrição geral
A histona H3.3 é uma das cinco principais proteínas histonas envolvidas na estrutura da cromatina em células eucarióticas. Com um domínio globular principal e uma longa cauda N-terminal, a H3.3 está envolvida na estrutura dos nucleossomos com estrutura de ′colar de contas′. A cauda N-terminal da histona H3 se projeta do centro do nucleossomo globular e pode sofrer vários tipos diferentes de modificações epigenéticas que influenciam os processos celulares. Essas modificações incluem a ligação covalente de grupos metila ou acetila aos aminoácidos lisina e arginina e a fosforilação de serina ou treonina. A variante H3.3 das histonas geralmente é enriquecida em cromatina ativa.
Especificidade
Esse anticorpo reconhece a histona H3.3 com a mutação K27M.
Imunogênio
Epítopo: sequência da histona H3 ao redor da mutação K27M
Peptídeo linear conjugado com KLH correspondente a uma sequência perto da extremidade N da histona H3.3 humana com a mutação K27M.
Aplicação
Análise de western blot: um lote representativo detectou o mutante K27M da histona H3.30 em lisados de tecido de glioma pontino intrínseco difuso que expressam o mutante K27M da histona H3.3. (Lewis, P. W., et al. (2013). Science. 340(6134):857-861.
Imunoprecipitação da cromatina: um lote representativo coprecipitou fragmentos de cromatina contendo as regiões promotoras dos genes ACTA e CCT8 de células HEK293T transfectadas que expressam histona H3.3 com mutação em K27M marcada com FLAG-HA (Peter W. Lewis e David Allis, Laboratório de biologia da cromatina e epigenética, The Rockefeller University, Nova York, NY).
Categoria de pesquisa
Epigenética e função nuclear
O anticorpo anti-histona H3.3, mutante K27M, é validado para uso em western blot (WB) e imunoprecipitação da cromatina (ChIP).
Subcategoria de pesquisa
Histonas
Qualidade
Avaliado por western blot em lisado de células MEF (H3.3) e MEF transfectadas (H3.3 K27M-HA-Flag).
Análise de western blot: 0,2 µg/ml deste anticorpo detectou o mutante K27M marcado com FLAG-HA, mas não o tipo selvagem, histona H3.3 em 3 x 10E5 equivalentes celulares de lisado de MEF transfectadas.
Descrição-alvo
Aproximadamente 17 kDa observado
forma física
Anticorpo policlonal de coelho purificado contendo Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM com 0,05% de azida sódica.
Imunogênio purificado por afinidade
Armazenamento e estabilidade
Estável por 1 ano a 2-8 °C a partir da data de recebimento.
Nota de análise
Controle
Lisados de células MEF transfectadas que expressam histona H3.3 marcada com FLAG-HA de K27M (positivo) ou do tipo selvagem (negativo).
Outras notas
Concentração: Vide a concentração específica do lote no certificado de análise.
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Mélanie Pagès et al.
Brain pathology (Zurich, Switzerland), 28(1), 103-111 (2016-12-17)
Ganglioglioma (GG) is a grade I tumor characterized by alterations in the MAPK pathway, including BRAF V600E mutation. Recently, diffuse midline glioma with an H3 K27M mutation was added to the WHO 2016 classification as a new grade IV entity.
Hamid Nikbakht et al.
Nature communications, 7, 11185-11185 (2016-04-07)
Diffuse Intrinsic Pontine Gliomas (DIPGs) are deadly paediatric brain tumours where needle biopsies help guide diagnosis and targeted therapies. To address spatial heterogeneity, here we analyse 134 specimens from various neuroanatomical structures of whole autopsy brains from nine DIPG patients.
Thomas J Stone et al.
Acta neuropathologica, 135(1), 115-129 (2017-10-24)
Glioneuronal tumours are an important cause of treatment-resistant epilepsy. Subtypes of tumour are often poorly discriminated by histological features and may be difficult to diagnose due to a lack of robust diagnostic tools. This is illustrated by marked variability in
Abstracts from USCAP 2019: Neuropathology and Ophthalmic Pathology (1621-1666).
Modern pathology : an official journal of the United States and Canadian Academy of Pathology, Inc, 32(Suppl 2), 1-39 (2019-03-20)
Specific detection of methionine 27 mutation in histone 3 variants (H3K27M) in fixed tissue from high-grade astrocytomas.
Bechet, D; Gielen, GG; Korshunov, A; Pfister, SM; Rousso, C; Faury, D; Fiset et al.
Acta neuropathologica null