MAB1330
Anti-Collagen Type II Antibody, clone COLL-II
ascites fluid, clone COLL-II, Chemicon®
Sinônimo(s):
Anti-ANFH, Anti-AOM, Anti-COL11A3, Anti-SEDC, Anti-STL1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
COLL-II, monoclonal
reatividade de espécies
sheep, human, bovine, rat, pig, mouse, canine
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... COL2A1(1280)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Western Blot: 1:1000-1:2000 with chemiluminescent detection
ELISA at 1:100-1:500, pepsin treated samples.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Cell Structure
ECM Proteins
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Cartilage in lung or fetus
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1