CP18
Anti-Collagen Type II (Ab-1) Mouse mAb (II-4C11)
liquid, clone II-4C11, Calbiochem®
Sinônimo(s):
Collagen Type II antibody
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
II-4C11, monoclonal
forma
liquid
contém
≤0.1% sodium azide as preservative
reatividade de espécies
rat, human, bovine, rabbit
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG1
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... COL2A1(1280)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Immunoblotting (1-5 µg/ml, see application references)
Paraffin Sections (1-10 µg/ml, see application references)
Embalagem
Advertência
forma física
Reconstituição
Outras notas
Kivrikko, K,I. 1993 Ann. Med.25, 113.
Sandell, L.J., et al. 1991 J. Cell. Biol.114, 1307.
Ryan, M.C., and Sandell, L.J. 1990 J. Biol. Chem.265, 10334.
Mayne, R., and Burgeson, R.E. 1987 Structure and Function of Collagen Types,Academic Press, Orlando, FL
Informações legais
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1