KGW3A04FF3
Cápsula Polisep™ II 1,0/0,2 µm nominal, Opticap® XL
Opticap® XL 4, inlet connection diam. 3/4 in., pore size 1.0/0.2 μm, cartridge nominal length 4 in. (10 cm)
Sinônimo(s):
Opticap XL4 Polysep II 1.0/0.2 μm 3/4 in. TC/TC
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
borosilicate glass fiber (BGF) membrane
mixed cellulose esters (MCE) membrane
polypropylene
polypropylene housing
polypropylene support
polypropylene vent cap
silicone seal
Nível de qualidade
conformidade reg.
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
esterilidade
non-sterile
Compatibilidade de esterilização
autoclavable compatible
linha de produto
Opticap® XL 4
Características
hydrophilic
fabricante/nome comercial
Opticap®
Parâmetros
1.0 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
2.75 bar max. inlet pressure (40 psi) at 60 °C
25 °C max. inlet temp.
3.5 bar max. differential pressure (50 psid) at 25 °C
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 23 °C
80 psig max. inlet pressure
técnica(s)
prefiltration: suitable
Comprimento
19.6 cm (7.7 in.)
Largura
3.3 in.
comprimento nominal do cartucho
4 in. (10 cm)
Diâmetro
14.5 cm (5.7 in.)
área de filtração
0.11 m2
diâm. conexão de entrada
3/4 in.
L entrada para a saída
19.6 cm (7.7 in.)
diam. conexão de saída
3/4 in.
Impurezas
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
extraíveis gravimétricos
≤85 mg/capsule
matriz
Polysep™ II
pore size
1.0/0.2 μm nominal pore size
1.0/0.2 μm pore size
entrada
sample type liquid
conector
inlet sanitary flange
outlet sanitary flange
(19 mm (3/4 in.) Sanitary Flange Inlet and Outlet)
Descrição geral
Características e benefícios
Embalagem
Outras notas
- Organism Retention: Microorganism
- Mode of Action: Filtration (size exclusion)
- Application: BioProcessing
- Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
- Instructions for Use: Please refer to the first page of Visual Inspection Guide and introduction section of the Mixed cellulose esters Tech Brief
- Storage Statement: Please refer to the Mixed cellulose esters Tech Brief
- Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Nota de preparo
3 autoclave cycles of 30 min @ 121 °C; not in-line steam sterilizable
Nota de análise
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2