IM29L
Anti-PAI-1 (Ab-1) Mouse mAb (2)
lyophilized, clone 2, Calbiochem®
Sinônimo(s):
Anti-Plasminogen Activator Inhibitor-1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
2, monoclonal
forma
lyophilized
não contém
preservative
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
Isotipo
IgG1
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SERPINE1(5054)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Immunoprecipitation (see application references)
Immunocytochemistry (see application references
Neutralization Studies (see application references)
Advertência
forma física
Reconstituição
Nota de análise
Conditioned media from dexamethasone-treated (1 µM) HT-1080 cells
Outras notas
Lawrence, D. A., et al. 1994. J. Biol. Chem.269, 15223.
Nagayama, M., et al. 1994. Cancer73, 1398.
Petersen, H., et al. 1994. Cancer Res.54, 120.
Keijer, J., et al. 1991. Blood78, 401.
Blasi, F. and Verde, P., 1990. in Seminars in Cancer Biol.Vol. 1, 153.
Declerck, P. J. and Collen, D., 1990. Thrombosis Res.Supplement X 3.
Nielsen, L. S., et al. 1986. Thrombosis and Haemostasis.55, 206.
Informações legais
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1