M-127
Methylphenidate-d9 hydrochloride solution
(Racemic mixture of erythro and threo isomers), ampule of 1 mL, 100 μg/mL in methanol (as free base), certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
forma
liquid
Características
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
embalagem
ampule of 1 mL
fabricante/nome comercial
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule A (Switzerland); psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIB (Portugal)
concentração
100 μg/mL in methanol (as free base)
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
aplicação(ões)
forensics and toxicology
formato
single component solution
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(OC)[C@H]([C@]1([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])N1)C2=CC=CC=C2.O=C(OC)[C@H]([C@@]3([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])N3)C4=CC=CC=C4.Cl.Cl
InChI
1S/2C14H19NO2.2ClH/c2*1-17-14(16)13(11-7-3-2-4-8-11)12-9-5-6-10-15-12;;/h2*2-4,7-8,12-13,15H,5-6,9-10H2,1H3;2*1H/t12-,13+;12-,13-;;/m10../s1/i2*5D2,6D2,9D2,10D2,12D;;
chave InChI
MEJWWJMJNWHBLU-OKIVILLSSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Informações legais
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes,Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
49.5 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
9.7 °C - closed cup