HX0300
Hexane, mixture of isomers
≥98% (total hexane isomers + methylcyclopentane)
Sinônimo(s):
Hexanes
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Hexanes, 98%, Practical
pressão de vapor
160 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (total hexane isomers + methylcyclopentane)
Formulário
liquid
cor
APHA: ≤20
p.e.
69 °C/1013 hPa
pf
-94.3 °C
temperatura de transição
flash point -22 °C
solubilidade
0.0095 g/L
densidade
0.66 g/cm3 at 20 °C
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
C(CCC)CC
InChI
1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
chave InChI
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Nota de análise
Assay (total hexane isomers + methylcyclopentane): 98% min
Color (APHA): 20 max
Form: Clear liquid
Infrared Spectrum: Conforms
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-7.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-22 °C - closed cup