Documentos Principais
HAEP047AW
Millipore
6mm Hydrophobic Edge Membrane 0.45µm 47mm white plain autoclave packed
Filling machine operations, sterility testing
About This Item
Código UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materiais
mixed cellulose esters (MCE)
plain filter
white filter
esterilidade
non-sterile
Características
autoclavable
hydrophobic
embalagem
box of 10 envelopes containing 10 pak
L da borda
6 mm , hydrophobic edge
diâmetro do filtro
47 mm
tamanho de poro
0.45 μm pore size
entrada
sample(s) (environmental)
sample type bottled water
sample type soft drink
sample type food(s)
sample type cider
sample type beer
sample type cosmetics
sample(s) (environmental)
sample type sport drink
sample type beverage(s)
sample type wine
aplicação(ões)
clinical
cosmetics
environmental
food and beverages
industrial qc
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Filter Code: HAEP
Hydrophobic edge membranes are standard MF-Type filters with edges. The non-wetting edge prevents drug intrusion under holder sealing rim
Aplicação
Filling machine operations, sterility testing
Embalagem
Autoclave pack: 10 resealable envelopes containing 10 filters and 10 pads, requires autoclaving
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Sol. 1
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3