Documentos
HABP04700
Millipore
Filtro de membrana MF-Millipore, tamanho de poro de 0,45 µm
MF-Millipore, filter diam. 47 mm, hydrophilic, black
Sinônimo(s):
filtro de membrana de MCE, tamanho de poro de 0,45 μm
About This Item
Código UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materiais
black filter
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
Nível de qualidade
descrição
47 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, black, 100 discs
esterilidade
non-sterile
Características
hydrophilic
fabricante/nome comercial
MF-Millipore
Millipore
Parâmetros
4 L/min-cm2 air flow rate
60 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
diâmetro do filtro
47 mm
espessura
150 μm
extraíveis gravimétricos
2.5%
cor
black
matriz
MF-Millipore
tamanho de poro
0.45 μm pore size
79 % porosity
capacidade
150 μg/cm2 binding capacity (protein)
ponto de bolha
≥2.2 bar, air with water at 23 °C
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
As misturas biologicamente inertes de acetato de celulose e nitrato de celulose fazem dos filtros de membrana MF-Millipore uma das membranas mais amplamente usadas em aplicações analíticas e de pesquisa.
Os filtros MF-Millipore sem o tensoativo Triton contêm quantidades mínimas de agente umidificante e têm menor teor de extraíveis em água que os filtros MF-Millipore padrão.
Características e benefícios:
- Filtro versátil para aplicações de monitoramento biológico e ambiental
- Disponível em diversos tamanhos de poro, na cor preta ou branca, com ou sem uma superfície reticulada
- Compatível com métodos de esterilização com óxido de etileno, radiação gama e autoclave
Código do filtro: HABP
Aplicação
  • Ensaios bacteriológicos fluorescentes
  • Monitoramento de partículas
  • Bioensaios
  • Monitoramento de partículas
  • Água de grau para análise de microplásticos
Informações legais
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Sol. 1
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3