Documentos Principais
HABP02500
Millipore
filtro de membrana de MCE, tamanho de poro de 0,45 μm
MF-Millipore, filter diam. 25 mm, hydrophilic, black
Sinônimo(s):
MF-Millipore Membrane Filter, 0.45 µm pore size
About This Item
Código UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
black filter
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
Nível de qualidade
descrição
25 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, black, 100 discs
esterilidade
non-sterile
Características
hydrophilic
fabricante/nome comercial
MF-Millipore
Millipore
Parâmetros
4 L/min-cm2 air flow rate
60 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
Diâmetro
25 mm
diâmetro do filtro
25 mm
espessura
150 μm
extraíveis gravimétricos
2.5%
cor
black
Matriz
MF-Millipore
tamanho de poro
0.45 μm pore size
79 % porosity
capacidade
150 μg/cm2 binding capacity (protein)
ponto de bolha
≥2.2 bar, air with water at 23 °C
Condições de expedição
ambient
Aplicação
  • Fluorescent bacteriological assays
  • Particle monitoring
  • Bioassays
  • Particle monitoring
  • Microplastics analysis grade water
Informações legais
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Sol. 1
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3