Documentos Principais
GTTP09030
Millipore
Filtro de membrana de policarbonato, tamanho de poro de 0,22 μm
Isopore, filter diam. 90 mm, hydrophilic
Sinônimo(s):
Isopore Membrane Filter
About This Item
Código UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
plain filter
polycarbonate membrane
white filter
esterilidade
non-sterile
Características
hydrophilic
fabricante/nome comercial
Isopore
Millipore
Parâmetros
0.007 L/min-cm2-psi air flow rate
140 °C max. temp.
3.36 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi)
~16 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results)
Diâmetro
90 mm
diâmetro do filtro
90 mm
espessura
25 μm
extraíveis gravimétricos
<1%
índice de refração
n/D 1.6
Matriz
Isopore
tamanho de poro
0.22 μm pore size
13.8 % porosity
ponto de bolha
≥5.2 bar, air with water at 23 °C
Condições de expedição
ambient
Aplicação
  • Chemotaxis
  • Bioassays
  • Cytology
  • Air monitoring
  • SEM analysis
  • Sterility testing
  • Microplastics analysis
  • Microplastics analysis grade water
Atenção
Possible reduction in flow rates may occur after autoclaving.
Informações legais
ISOPORE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany