Documentos
GNWP04700
Millipore
Filtro de rede de náilon
Millipore, filter diam. 47 mm, hydrophilic
Sinônimo(s):
Filtro de membrana de náilon, tamanho de poro de 0,2 μm
About This Item
Código UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materiais
Nylon membrane
plain filter
white filter
descrição
0.2 um pore size, hydrophilic nylon membrane, 47 mm diameter
esterilidade
non-sterile
Características
hydrophilic
fabricante/nome comercial
Millipore
diâmetro do filtro
47 mm
espessura
170 μm
tamanho de poro
0.2 μm pore size
ponto de bolha
≥2.8 bar, air with water at 23 °C
Condições de expedição
ambient
Aplicação
  • Filtração de esterilização†
  • Bioensaios
  • Filtração de solvente
  • Filtração de amostras PFAS
O filtro de rede de náilon foi usado na filtração de:
  • extratos de Caulobacter crescentus para estudos de metabolômica
  • extratos de Carissa carandas antes da cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC)
  • tampões para HPLC
Características e benefícios
  • Filtros de náilon estão disponíveis em diversos tamanho de poro.
  • Resistentes a solventes agressivos.
  • Compatíveis com uma ampla gama de solventes.
  • Podem ser aplicados à clarificação de partículas e filtração de solventes.
Outras notas
Instruções de uso
  • Retenção de organismos: Microrganismo
  • Modo de ação: Filtração (exclusão por tamanho)
  • Aplicação: Filtração laboratorial geral
  • Uso pretendido: Retenção ou remoção de contaminantes biológicos
  • Instruções de uso: A filtração esterilizante de um líquido através de uma membrana com tamanho de poro de 0,2 μm (ou menos) remove efetivamente contaminantes biológicos, inclusive bactérias, bolores e leveduras.
  • Declaração de armazenamento: Armazene em local seco
  • Declaração de descarte: Descarte de acordo com os regulamentos federais, estaduais e locais aplicáveis.
Visite a Biblioteca de Documentos
Selamawit Abi Woldemeskel et al.
PLoS genetics, 16(1), e1008591-e1008591 (2020-01-22)
Bacterial growth and division require regulated synthesis of the macromolecules used to expand and replicate components of the cell. Transcription of housekeeping genes required for metabolic homeostasis and cell proliferation is guided by the sigma factor σ70. The conserved CarD-like
Waranya Neimkhum et al.
Antioxidants (Basel, Switzerland), 10(9) (2021-09-29)
In this study, the potential of Carissa carandas Linn. as a natural anti-aging, antioxidant, and skin whitening agent was studied. Various parts of C. carandas, including fruit, leaf, seed, and pulp were sequentially extracted by maceration using n-hexane, ethyl acetate
Kevin D de Young et al.
Journal of bacteriology, 202(4) (2019-11-27)
Bacteria have a variety of mechanisms for adapting to environmental perturbations. Changes in oxygen availability result in a switch between aerobic and anaerobic respiration, whereas iron limitation may lead to siderophore secretion. In addition to metabolic adaptations, many organisms respond
Ling Fu et al.
Nature protocols, 15(9), 2891-2919 (2020-07-22)
Cysteine is unique among all protein-coding amino acids, owing to its intrinsically high nucleophilicity. The cysteinyl thiol group can be covalently modified by a broad range of redox mechanisms or by various electrophiles derived from exogenous or endogenous sources. Measuring
Artigos
Validation of Millex® PES syringe filters in PFAS testing of water samples using EPA method 537.1.
Validação dos filtros de seringa de PES Millex® em testes de PFAS de amostras de água usando o método EPA 537.1.