Documentos Principais
GTBP04700
Millipore
Filtro de membrana Isopore
greener alternative
Isopore, filter diam. 47 mm, hydrophilic, brown
Sinônimo(s):
Filtro de membrana de policarbonato, tamanho de poro de 0,22 μm
About This Item
Código UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materiais
brown filter
plain filter
polycarbonate membrane
esterilidade
non-sterile
Características
hydrophilic
fabricante/nome comercial
Isopore
Millipore
sustainability
Greener Alternative Product
Parâmetros
140 °C max. temp.
6 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi)
~16 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results)
Diâmetro
47 mm
diâmetro do filtro
47 mm
espessura
25 μm
extraíveis gravimétricos
<1%
cor
brown
índice de refração
n/D 1.6
Matriz
Isopore
tamanho de poro
0.22 μm pore size
5-20 % porosity
ponto de bolha
≥5.2 bar, air with water at 23 °C
categoria alternativa mais ecológica
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
A membrana Isopore é um filtro de tela de policarbonato entalhado, recomendada para todas as análises nas quais a amostra é observada na superfície da membrana. A membrana Isopore oferece vantagens distintas para a análise de contaminantes do ar e outras partículas usando microscopia óptica ou eletrônica. A membrana Isopore é composta por um filme de policarbonato que tem uma superfície lisa, tipo vidro, para uma observação mais clara da amostra. O processo exclusivo de fabricação das membranas garante um diâmetro preciso e tamanho consistente dos poros para separação precisa de amostras com base no tamanho. Filtros com pesos equivalentes, em geral, não são necessários em virtude dos pesos baixos e constantes do alcatrão e das cinzas.
Características e benefícios:
•A estrutura da membrana retém as partículas na superfície, simplificando a contagem e análise
•As membranas Isopore não coram, resultando em pouca interferência do fundo
•Não higroscópicas, o que permite uma secagem rápida e reduz o tempo de análise da amostra
•Material translúcido que não requer limpeza para microscopia óptica de transmissão; também disponível na opção marrom
Aplicações:
monitoramento do ar, microscopia epifluorescente, ensaios de quimiotaxia
Código do filtro: GTBP
Tipo de filtro: Filtro de tela
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which have been re-engineered to enable more sustainable research solutions. The inner & outer boxes containing the membrane discs are made from bio-circular material allocated using the ISCC mass balance approach. Click here for more information.
Aplicação
  • Microscopia epifluorescente
  • Monitoramento de partículas
  • Monitoramento de ar
  • Análise de microplásticos
  • Água de grau para análise de microplásticos
Atenção
Pode haver uma redução nas taxas de vazão após a autoclavagem.
Informações legais
ISOPORE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany