Documentos Principais
TSTP04700
Millipore
Filtro de membrana Isopore
greener alternative
Isopore, filter diam. 47 mm, hydrophilic
Sinônimo(s):
Filtro de membrana de policarbonato, tamanho de poro de 3,0 μm
About This Item
Código UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materiais
plain filter
polycarbonate membrane
white filter
esterilidade
non-sterile
Características
hydrophilic
fabricante/nome comercial
Isopore
Millipore
sustainability
Greener Alternative Product
Parâmetros
0.868 L/min-cm2-psi air flow rate
140 °C max. temp.
3628 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi)
~475 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results)
Diâmetro
47 mm
diâmetro do filtro
47 mm
espessura
22 μm
extraíveis gravimétricos
<1%
índice de refração
n/D 1.6
Matriz
Isopore
tamanho de poro
11.3 % porosity
3.0 μm pore size
ponto de bolha
≥0.32 bar, air with water at 23 °C
categoria alternativa mais ecológica
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
A membrana Isopore é um policarbonato que permite a visualização de amostras na superfície da membrana usando-se microscopia óptica ou eletrônica. Devido ao diâmetro preciso dos poros e ao tamanho consistente dos poros, ela permite a separação precisa de amostras por tamanho. Ela pode ser útil em ensaio de quimiotaxia, monitoramento do ar e microscopia epifluorescente.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which have been re-engineered to enable more sustainable research solutions. The inner & outer boxes containing the membrane discs are made from bio-circular material allocated using the ISCC mass balance approach. Click here for more information.
Aplicação
  • Quimiotaxia
  • Bioensaios
  • Citologia
  • Monitoramento de ar
  • Análise de microplásticos
O filtro de membrana Isopore foi usado para:
  • filtrar microplásticos associados a micróbios de amostras de água do mar
  • embalar e encapsular tumor para implantação em camundongos para mimetizar uma terapia antiangiogênica (AA)
  • remover fitoplâncton e partículas de porte grande
  • conter linhagens celulares de mamíferos para estudos de irradiação ultravioleta (UV)
Características e benefícios
  • As membranas Isopore apresentam baixa interferência de fundo.
  • A retenção de partículas na superfície da membrana é favorável para contagem e análise.
  • Material não higroscópico e translúcido.
  • Tempo de análise e secagem de amostras rápidos.
  • Também disponível na opção marrom.
Atenção
Pode haver uma redução nas taxas de vazão após a autoclavagem.
Informações legais
ISOPORE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visite a Biblioteca de Documentos
Seung Won Jung et al.
Scientific reports, 11(1), 6983-6983 (2021-03-28)
We investigated the dynamics of the bacterial composition and metabolic function within Akashiwo sanguinea bloom using a 100-L indoor microcosm and metagenomic next-generation sequencing. We found that the bacterial community was classified into three groups at 54% similarity. Group I
Brittan S Scales et al.
mSphere, 6(3), e0085120-e0085120 (2021-06-10)
While it is now appreciated that the millions of tons of plastic pollution travelling through marine systems carry complex communities of microorganisms, it is still unknown to what extent these biofilm communities are specific to the plastic or selected by
Denian Wang et al.
Scientific reports, 7(1), 2365-2365 (2017-05-26)
Although anti-angiogenic (AA) therapy is widely used in clinical practice, it is often challenged by insufficient efficacy and intrinsic resistance. Some studies have reported that AA therapy can even increase tumor metastasis. However, whether this is due to a specific
Haohui Duan et al.
The Journal of cell biology, 219(6) (2020-05-12)
BRCA1/2 help maintain genomic integrity by stabilizing stalled forks. Here, we identify the E3 ligase RFWD3 as an essential modulator of stalled fork stability in BRCA2-deficient cells and show that codepletion of RFWD3 rescues fork degradation, collapse, and cell sensitivity