GF35L
Anti-BDNF Mouse mAb (35928.11)
lyophilized, clone 35928.11, Calbiochem®
Sinônimo(s):
Anti-Brain Derived Neurotrophic Factor
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
35928.11, monoclonal
forma
lyophilized
não contém
preservative
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG1
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... BDNF(627)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Immunoblotting (1-2 µg/ml)
Immunohistochemistry (5-15 µg/ml)
Neutralization Studies (see comments)
Advertência
forma física
Reconstituição
Outras notas
Sendtner, M., et al. 1996. Neurochem. Res.21, 831.
Barbacid, M. 1995. Ann. N.Y. Acad. Sci.766, 442.
Gotz, R., et al. 1994. Nature372, 266.
Snider, W.D. 1994. Cell77, 627.
Snider, W.D., et al. 1992. J. Neurobiol.23, 1231.
Informações legais
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1