Documentos
GCFRM
Millipore
mPAGE® Gel Caster Frame
replacement part for mPAGE® Gel Caster
Sinônimo(s):
replacement frame
About This Item
Código UNSPSC:
41105305
NACRES:
NC.01
embalagem
pkg of 1 pack
fabricante/nome comercial
Millipore
técnica(s)
SDS-PAGE: suitable
electrophoresis: suitable
tamanho do gel
8.3 cm × 10.1 cm
Descrição geral
Use mPAGE® Gel Caster Frame for casting polyacrylamide gels with the mPAGE® Gel Caster components:
  • mPAGE® Gel Caster Base
  • mPAGE® Gel Caster Sealing Gaskets
Compatibilidade
Compatible with:
  • mPAGE® Combs 10 wells (0.75 mm, 1.0 mm or 1.5 mm)
  • mPAGE® Combs 15 wells (0.75 mm, 1.0 mm or 1.5 mm)
  • mPAGE® Mini Spacer Plates (0.75 mm, 1.0 mm or 1.5 mm)
  • mPAGE® Mini Short Plates
Informações legais
MPAGE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Visite a Biblioteca de Documentos
Protocolos
Introduction to PAGE. Learn about SDS-PAGE background and protocol for the separation of proteins based on size in a poly-acrylamide gel.
Introdução ao PAGE. Aprenda sobre o histórico e o protocolo SDS-PAGE para a separação de proteínas com base no tamanho em um gel de poliacrilamida.