mPAGE® Mini Spacer Plates 1.0 mm, 5pk, for use with mPAGE® Gel Caster
Materiais
glass plate
embalagem
pkg of 5 packs
fabricante/nome comercial
Millipore
técnica(s)
SDS-PAGE: suitable electrophoresis: suitable
L × A
10.1 cm × 8.3 cm
tamanho do gel
8.3 cm × 10.1 cm
espessura do gel
1.0 mm
compatibilidade
for use with mPAGE®
Gel Caster components:
Gel Caster Base
Gel Caster Frame
Gel Caster Sealing Gaskets
Combs:
1.0 mm, 10 wells1.0 mm, 15 wells
Descrição geral
Use 1.0 mm mPAGE® Mini Spacer Plates with short mPAGE® Mini Short Plates to form cassette sandwiches when casting polyacrylamide gels with 1.0 mm thickness.
Informações legais
MPAGE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Já possui este produto?
Descubra o sistema de moldagem mPAGE® Lux para géis SDS-PAGE prontos para uso em 3 minutos. Géis SDS-PAGE frescos que estão prontos para quando você precisar deles.
Refresh your gel casting workflow with ready-to-use SDS-PAGE gels in just 3 minutes. Discover faster, simpler, and safer gel casting methods.
Questions
Reviews
★★★★★ No rating value