Documentos Principais
C15M10W
Millipore
MPAGE®® Comb
1.5 mm, 10 wells, for use with MPAGE® Gel Caster
Sinônimo(s):
mini gel combs
About This Item
Código UNSPSC:
41105312
NACRES:
NC.01
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nome do produto
mPAGE® Combs 1.5 mm 10 Wells, 5pk, for use with mPAGE® Gel Caster
embalagem
pkg of 5 packs
fabricante/nome comercial
Millipore
técnica(s)
SDS-PAGE: suitable
electrophoresis: suitable
L × A
10.1 cm × 8.3 cm
tamanho do gel
8.3 cm × 10.1 cm
espessura do gel
1.5 mm
tamanho do poço
10 wells
volume do poço
62 μL
compatibilidade
for use with mPAGE® Gel Caster components:
  • Gel Caster Base
  • Gel Caster Frame
  • Gel Caster Sealing Gaskets
Descrição geral
Use mPAGE® Combs 1.5 mm 10 Wells when casting polyacrylamide gels with with cassette sandwiches assembled from Compatible 1.5 mm mPAGE® Mini Spacer Plates and mPAGE® Mini Short Plates.
Informações legais
MPAGE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Descubra o sistema de moldagem mPAGE® Lux para géis SDS-PAGE prontos para uso em 3 minutos. Géis SDS-PAGE frescos que estão prontos para quando você precisar deles.
Refresh your gel casting workflow with ready-to-use SDS-PAGE gels in just 3 minutes. Discover faster, simpler, and safer gel casting methods.
Protocolos
Introduction to PAGE. Learn about SDS-PAGE background and protocol for the separation of proteins based on size in a poly-acrylamide gel.
Introdução ao PAGE. Aprenda sobre o histórico e o protocolo SDS-PAGE para a separação de proteínas com base no tamanho em um gel de poliacrilamida.