Documentos Principais
GA102711
Millipore
Quikscale® Column GAG 100 x 550
About This Item
Código UNSPSC:
23151816
eCl@ss:
32011301
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Parâmetros
temp. range at 2-30 °C
Nível de qualidade
técnica(s)
protein purification: suitable
Altura
550 mm
Comprimento
55.1 cm (21.7 in.)
Informações legais
QUIKSCALE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany