Documentos Principais
PCX001
Millipore
Pellicon® Capsule Stand
About This Item
Código UNSPSC:
41104909
eCl@ss:
32031613
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
carbon fiber (reinforced Nylon 12)
stainless steel (300 series)
fabricante/nome comercial
Pellicon®
Altura
10.5 in. (26.7 cm)
105 mm
Largura
4.5 in. (11.4 cm)
Profundidade
7 in. (17.8 cm)
Descrição geral
The Pellicon® Capsule Stand accommodates up to two 0.1 m2 capsules in parallel or three 0.1 m2 capsules in series on one side and one 0.5 m2 capsule on the opposite side.
Características e benefícios
Material
  • 300 series stainless steel, Carbon fiber reinforced Nylon 12
Informações legais
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany