Documentos Principais
FCMAB180F
Sigma-Aldrich
Anticorpo antiCD13-FITC Milli-Mark®, clone WM-47
clone WM-47, Milli-Mark®, from mouse
Sinônimo(s):
Aminopeptidase N (AP-N), hAPN, Alanyl aminopeptidase, Microsomal aminopeptidase, Aminopeptidase M (AP-M), gp150, Myeloid plasma membrane glycoprotein CD13
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.44
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
FITC conjugate
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
WM-47, monoclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Milli-Mark®
técnica(s)
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ANPEP(290)
Descrição geral
A CD13 é uma proteína integral de membrana do tipo II, de 150 kDa composta por 967 aminoácidos (Turni, 2002; Ashmun, 1995; Look, 1989). Ela tem estrutura idêntica à aminopeptidase N, uma metaloprotease que se liga ao zinco ligado à membrana (Turni, 2002). A CD13 é expressa na superfície de progenitores de granulócitos e monócitos (CFU-GM) comprometidos e por células das linhagens de granulócitos e monócitos em todos os estágios de diferenciação (Turni, 2002; Ashmun, 1995; Look, 1989). O antígeno também é expresso em uma pequena proporção de grandes linfócitos granulares, mas não nos linfócitos B ou T (Ashmun, 1995; Look, 1989). Além disso, a CD13 é expressa em algumas células não hematopoiéticas, incluindo fibroblastos, células endoteliais, células epiteliais dos túbulos proximais renais e na borda estriada intestinal, em células estromais da medula óssea, osteoclastos e células que revestem os canalículos do ducto biliar (Turni, 2002; Ashmun, 1995; Look, 1989).
O antiCD13, WM-47, foi incluído na Quarta e Quinta Conferência e Workshop Internacional dos Antígenos de Diferenciação Leucocitários, e estudos de vários laboratórios confirmaram sua reatividade com a CD13 (Ashmun, 1995; Look, 1989).
Especificidade
O anticorpo reconhece o antígeno CD13 humano.
Imunogênio
Células leucêmicas de um caso de leucemia mieloide crônica (LMC).
Aplicação
Categoria de pesquisa
Inflamação e imunologia
Detecte CD13 usando este anticorpo antiCD13-FITC Milli-Mark, clone WM-47, validado para uso em FC.
Subcategoria de pesquisa
Imunoglobulinas e imunologia
Qualidade
Avaliado por citometria de fluxo usando PBMCs humanas
Descrição-alvo
150 kDa (Turni, 2002; Ashmun, 1995; Look, 1989)
forma física
IgG1 monoclonal de camundongo purificada e conjugada com FITC em tampão Tris-HCl 0,05 M com 1% de BSA, azida sódica a 0,097% em pH 7,2.
Purificado com proteína A
Armazenamento e estabilidade
Mantenha refrigerado a 2-8 °C a partir da data de recebimento. Mantenha ao abrigo da luz em alíquotas não diluídas durante 6 meses a partir da data de recebimento.
Nota de análise
Controle
PBMCs
Outras notas
Concentração: Vide a concentração específica do lote no certificado de análise.
Informações legais
MILLI-MARK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
Christine A Fiddler et al.
PloS one, 11(7), e0160108-e0160108 (2016-07-29)
Aminopeptidase N (CD13) is a widely expressed cell surface metallopeptidase involved in the migration of cancer and endothelial cells. Apart from our demonstration that CD13 modulates the efficacy of tumor necrosis factor-α-induced apoptosis in neutrophils, no other function for CD13