The Human Adiponectin ELISA (EZHADP-61K) can be used with serum samples (red top tubes) and EDTA plasma (lavender top tubes)
EZHADP
Human Adiponectin ELISA Kit
measures Adiponectin in 20 μL serum, plasma or cell culture supernatent
Sinônimo(s):
Adiponectin ELISA Kit
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Human Adiponectin ELISA, This Human Adiponectin ELISA is used to measure & quantify Adiponectin levels in Metabolism & Endocrine research.
Nível de qualidade
reatividade de espécies
human
embalagem
kit of 1 × 96 wells
Parâmetros
20 μL sample volume (4hr assay)
assay range
accuracy: 92-102%
intra-assay cv: 1.0-7.4
linearity: 81-100%
sensitivity: 1.5 ng/mL
standard curve range: 1.5-100 ng/mL
(adiponection)
técnica(s)
ELISA: suitable
entrada
sample type serum
sample type plasma (K2 EDTA)
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
aplicação(ões)
research use
método de detecção
colorimetric (450nm/590nm)
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
human ... ADIPOQ(9370)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Metabolism
Obesity
Metabolic Disorders
Ligação
Exoneração de responsabilidade
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
Órgãos-alvo
Brain
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
-
Dear Sir With regard to 'Specimen Requirements' which, test tube colour [Container] should we use when collecting the blood sample: Red-top tube, gel-barrier tube, or lavender-top (EDTA) tube??? Looking forward to hearing from you ASAP. Kind regards
1 answer-