Documentos Principais
EZGRT
Millipore
Human Ghrelin ELISA Kit
measures and quantify total Ghrelin levels in 20 μL serum or plasma
Sinônimo(s):
Appetite Regulating Hormone, Growth hormone-releasing peptide, Motilin-related peptide, Protein M-46
About This Item
Código UNSPSC:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.32
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nome do produto
Grelina humana (total) por ELISA, This Human Ghrelin (total) ELISA is used to measure & quantify Ghrelin (total) levels in Metabolism & Endocrine & Neuroscience research.
Nível de qualidade
reatividade de espécies
human
embalagem
kit of 1 × 96 wells
Parâmetros
20 μL sample volume (4hr assay)
assay range
accuracy: 101-107%
(Serum: Des-octanoyl Ghrelin)
accuracy: 88-91%
(Serum: Active Ghrelin)
linearity: 95-117%
(plasma)
linearity: 95.7-104.7%
(serum)
sensitivity: 156 pg/mL
(20 µL Sample Size)
inter-assay cv: 5.2-7.7%
intra-assay cv: 1.1-1.9%
(Plasma)
inter-assay cv: 6.2-7.8%
intra-assay cv: 0.9-1.3%
(Serum)
técnica(s)
ELISA: suitable
entrada
sample type plasma (K2 EDTA)
sample type serum
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
aplicação(ões)
research use
método de detecção
colorimetric (450nm/590nm)
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
A grelina circulante é um hormônio multifuncional secretado principalmente pelo estômago.
Especificidade
Grelina humana (ativa) 80% Des-octanoil-grelina humana 100% Grelina canina (ativa) 70% Grelina suína (ativa) não detectável Peptídeo relacionado à motilina (humano, de rato/camundongo), PYY 3-36 não detectável (humano, de camundongo, suíno) NPY não detectável (humano/de rato)
Aplicação
Categoria de pesquisa
Metabolismo
Subcategoria de pesquisa
Obesidade
Distúrbios metabólicos
Temperatura ambiente, ensaio de 3 horas, tamanho de amostra de 20 μl (soro ou plasma)
Usado para detectar/quantificar: Grelina (total)
Exoneração de responsabilidade
Somente para fins de pesquisa. Não é destinado ao uso em procedimentos diagnósticos.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Órgãos-alvo
Respiratory Tract
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Visite a Biblioteca de Documentos
The fermentable fibre inulin increases postprandial serum short-chain fatty acids and reduces free-fatty acids and ghrelin in healthy subjects.
Tarini J, Wolever TM
Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism = Physiologie appliquee, Nutrition et metabolisme null
Alteration in chromogranin A, obestatin and total ghrelin levels of saliva and serum in epilepsy cases.
Ersel Dag,Suleyman Aydin,Yusuf Ozkan,Fazilet Erman,Adile Ferda Dagli,Mehtap Gurger
Peptides null
Immunohistochemical and quantitative analysis of ghrelin in Syzygium aromaticum.
Aydin S, Dagli AF, Ozkan Y, Kendir Y, Sahin I, Aksoy A, Ozercan IH.
Cell Biology International null
Y Falkén et al.
The Journal of clinical endocrinology and metabolism, 96(7), 2227-2235 (2011-05-06)
Endocrine effects of gastric bypass (GBP) surgery for obesity on glucose homeostasis are not fully understood. The main objective of the study was to assess the changes in plasma glucose, insulin, glucagon-like peptide-1 (GLP-1), leptin, somatostatin, glucose-dependent insulinotropic peptide, enteroglucagon
Questions
  1. Hi there, I am planning an experiment and before ordering the kits I would like to know how long last the kits (date of expire)-6months, 12 months? Many thanks in advance, this information will be crucial for my experiment.
    1 answer
    1. Upon release, this kit has a shelf life of approximately 1 year. The product will ship up to 3 months prior to the lot-specific expiration date. Any lot ordered will have a minimum 3-month shelf life.