EZFITEXTE1
EZ-Fit® Manifold Filtration Head Extension
For use with EZ-Fit® Manifold, 1 units
Sinônimo(s):
EZ-Fit® Filtration Manifold Accessory, EZ-Fit® Manifold
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
stainless steel
Compatibilidade de esterilização
autoclavable compatible
embalagem
pkg of 1 unit
fabricante/nome comercial
EZ-Fit®
entrada
sample type bottled water
sample type beer
sample type cosmetics
sample type pharmaceutical(s)
aplicação(ões)
bioburden testing
cosmetics
environmental
food and beverages
water monitoring
compatibilidade
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
Condições de expedição
ambient
Informações legais
configurado para