Documentos Principais
EX0275
Supelco
Specially Denatured Alcohol 3C
200 Proof
Sinônimo(s):
ethyl alcohol
About This Item
Código UNSPSC:
12352108
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Formulário
liquid
concentração
200 proof in alcohol (denatured)
temperatura de transição
flash point 13 °C
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
Aplicação
200 Proof
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
55.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
13 °C - closed cup