Documentos Principais
EQCYTMG-93KPX23
Millipore
Painel de esferas magnéticas de citocinas/quimiocinas equinas MILLIPLEX® pré-misturadas, com 23 analitos - Ensaio imunológico multiplex
The Equine Inflammation / Immunology Bead-Based Multiplex Cytokine Assay kit, using the Luminex xMAP technology, enables the simultaneous analysis of 23 cytokine and chemokine biomarkers in equine serum, plasma and cell culture samples.
About This Item
Código UNSPSC:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.47
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
reatividade de espécies
horse
fabricante/nome comercial
Milliplex®
assay range
accuracy: 76%
(IL-6)
accuracy: 78%
(FGF-2)
accuracy: 82%
(G-CSF)
accuracy: 85%
(IL-13)
accuracy: 87%
(TNFα)
accuracy: 88%
(RANTES/CCL5)
accuracy: 90%
(IL-2)
accuracy: 92%
(GM-CSF)
accuracy: 94%
(IL-18)
accuracy: 97%
(GRO)
sensitivity: 1.4 pg/mL
(IL-6)
sensitivity: 10.6 pg/mL
(IL-5)
sensitivity: 13.5 pg/mL
(IL-2)
sensitivity: 15.4 pg/mL
(IL-17A)
sensitivity: 16.3 pg/mL
(FGF-2)
sensitivity: 16.7 pg/mL
(IP-10)
sensitivity: 165 pg/mL
(IFNγ)
sensitivity: 25.3 pg/mL
(IL-18)
sensitivity: 29.3 pg/mL
(IL-1β)
sensitivity: 3.9 pg/mL
(RANTES/CCL5)
sensitivity: 3.94 pg/mL
(GM-CSF)
sensitivity: 340 pg/mL
(G-CSF)
sensitivity: 355 pg/mL
(IL-4)
sensitivity: 39-130 pg/mL
(IL-13)
sensitivity: 39.1 pg/mL
(IL-1α)
sensitivity: 399 ng/mL
(MCP-1)
sensitivity: 457 pg/mL
(Fractalkine/CS3CL1)
sensitivity: 49.2 pg/mL
(IL-12 (p70))
sensitivity: 5.2 pg/mL
(TNFα)
sensitivity: 62.5 pg/mL
(IL-10)
sensitivity: 7.8 pg/mL
(GRO)
sensitivity: 74.3 pg/mL
(IL-8/CXCL8)
sensitivity: 8.3 pg/mL
(Eotaxin/CCL11)
standard curve range: 15-15,000 pg/mL
(IL-17A)
standard curve range: 15-15,000 pg/mL
(IL-2)
standard curve range: 15-15,000 pg/mL
(IL-5)
standard curve range: 15-15,000 pg/mL
(IL-6)
standard curve range: 15-15,000 pg/mL
(IP-10)
standard curve range: 24-25,000 pg/mL
(FGF-2)
standard curve range: 29-30,000 pg/mL
(IL-1β)
standard curve range: 293-300,000 pg/mL
(IL-4)
standard curve range: 34-35,000 pg/mL
(IL-18)
standard curve range: 342-350,000 ng/mL
(MCP-1)
standard curve range: 39-40,000 pg/mL
(IL-12 (p70))
standard curve range: 39-40,000 pg/mL
(IL-13)
standard curve range: 4-4,000 pg/mL
(TNFα)
standard curve range: 488-500,000 pg/mL
(IFNγ)
standard curve range: 49-50,000 pg/mL
(IL-10)
standard curve range: 5-5,000 pg/mL
(GM-CSF)
standard curve range: 5-5,000 pg/mL
(RANTES/CCL5)
standard curve range: 586-600,000 pg/mL
(Fractalkine/CS3CL1)
standard curve range: 59-60,000 pg/mL
(IL-1α)
standard curve range: 59-60,000 pg/mL
(IL-8/CXCL8)
standard curve range: 6-6,000 pg/mL
(GRO)
standard curve range: 7-7,000 pg/mL
(Eotaxin/CCL11)
standard curve range: 78-80,000 pg/mL
(G-CSF)
técnica(s)
multiplexing: suitable
compatibilidade
configured for Premixed
método de detecção
fluorometric (Luminex xMAP)
Condições de expedição
wet ice
Descrição geral
Inflamação e a resposta imune celular são essenciais para manter a homeostase. Quanto mais entendemos os mecanismos de doenças, mais descobrimos o papel que a inflamação tem na etiologia das doenças. Isso se aplica tanto a cavalos quanto a humanos. Ambos apresentam doenças imunológicas, como doenças infecciosas, respiratórias e osteoartrite, bem como doenças neurológicas, metabólicas e cardiovasculares, além de câncer. Até agora, a capacidade de medir os níveis de citocinas e quimiocinas em cavalos era limitada principalmente a ELISAs. Os pesquisadores agora podem medir vários biomarcadores de inflamação simultaneamente usando o painel de citocinas/quimiocinas equinas MILLIPLEX® baseado na tecnologia Luminex® xMAP®.
O painel pré-misturado para citocinas/quimiocinas equinas MILLIPLEX® é um kit de 23 analitos, usado para a quantificação simultânea dos seguintes analitos em amostras de soro, plasma ou sobrenadantes de cultura equinos: eotaxina/CCL11, FGF-2, fractalcina/CS3CL1, G-CSF, GM-CSF, GRO, IFN, IL-1α, IL-1β, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-8/CXCL8, IL-10, IL-12 (p70), IL-13, IL-17a, IL-18, IP-10, MCP-1, RANTES/CCL5 e TNFα. Este kit usa um formato de 96 poços, contém um coquetel de padrões liofilizados, dois controles de qualidade de ensaio internos e pode medir até 38 amostras em duplicata.
A plataforma Luminex® xMAP® usa um formato de imunoensaio com esferas magnéticas para atingir velocidade e sensibilidade ideais para quantificar vários analitos simultaneamente, aumentando de forma drástica a produtividade, ao mesmo tempo em que conserva volumes valiosos de amostra.
Tipo de painel: citocinas/quimiocinas
Aplicação
  • Analitos: eotaxina/CCL11, FGF-2, fractalcina/CX3CL1, G-CSF, GM-CSF, GRO/KC, IFN-γ, IL-1α, IL-1β, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-8, IL-10, IL-12 (p70), IL-13, IL-17A, IL-18, IP-10 (CXCL10), MCP-1, RANTES (CCL5), TNF-α
  • Tipo de amostra recomendado: soro, plasma, sobrenadantes de cultura de tecido ou extratos de tecidos/células equinos
  • Diluição recomendada das amostras: 25 μl por poço de soro ou plasma não diluído; as amostras de cultura de tecidos/células podem precisar de diluição com um meio adequado
  • Tempo de corrida do ensaio: de um dia para o outro ou um dia. Uma incubação primária de 2 horas em temperatura ambiente (TA) (20-25 °C) ou, para maior sensibilidade, de um dia para o outro (16-18 horas) a 2-8 °C; seguida de uma incubação secundária de 1 hora em TA
  • Categoria de pesquisa: Inflamação e imunologia
Informações legais
Luminex is a registered trademark of Luminex Corp
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
xMAP is a registered trademark of Luminex Corp
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Órgãos-alvo
Respiratory Tract
Visite a Biblioteca de Documentos
Hannah C Valigura et al.
Journal of animal science, 99(8) (2021-06-29)
Mitigation of exercise-induced stress is of key interest in determining ways to optimize performance horse health. To test the hypothesis that dietary supplementation of a Saccharomyces cerevisiae fermentation product would decrease markers of exercise-induced stress and inflammation in young horses