Merck
Pular para
EFAAW100B
Unidade de filtração EZ-Fit®
0.8 µm MCE white membrane with 100 mL funnel, bulk packaging, suitable for solid and liquid cultivation
Sinônimo(s):
Unidade de filtração EZ-Fit® com almofada absorvente, Dispositivo de filtração por membrana feito de membrana mista de ésteres de celulose reticulada para teste de biocarga, Funil com filtro, Unidade de filtração
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Tamanho/SKUDisponibilidadePreço
Sobre este item
NACRES:
NB.24
UNSPSC Code:
41116129
Pore size:
0.8 μm pore size
Material:
blue base, mixed cellulose esters (MCE) membrane, white filter (gridded)
Capacity:
100 mL
Filter diam.:
47 mm
Manufacturer/tradename:
EZ-Fit®
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
material
blue base, mixed cellulose esters (MCE) membrane, white filter (gridded)
sterility
sterile; electron beam irradiated
manufacturer/tradename
EZ-Fit®
packaging
pkg of Bulk packaging
parameter
100 mL sample volume
capacity
100 mL
filter diam.
47 mm
funnel capacity
100 mL
pore size
0.8 μm pore size
application(s)
bioburden testing
food and beverages
General description
A unidade de filtração EZ-FIT® é um dispositivo de filtração de uso único manufaturado com membrana de ésteres mistos de celulose (MCE) branca e reticulada e uma base azul que integra um disco de suporte de celulose. Ela fornece uma maneira segura e rápida de realizar a filtração por membrana, evitando a exposição aos riscos da análise microbiológica.
As unidades de filtração são classificadas por feixe eletrônico, uma tampa ventilada cobre a amostra durante a filtração, e uma borda de 360 graus impede que a pinça toque acidentalmente na área de filtração da membrana durante a transferência da membrana para proteger as amostras contra contaminação, garantindo resultados confiáveis de enumeração microbiana.
O recurso EZ-FIT® Azure torna a unidade de filtragem EZ-FIT® ainda mais ergonômica e conveniente com funil transparente e indicadores de nível de enchimento em todos os lados para um enchimento fácil a partir de qualquer ângulo. O design inovador do conjunto de funil também impede vazamentos ou que a amostra contorne a membrana.
As unidades azuis fornecem a flexibilidade adicional de transferência da membrana para uma placa de ágar ou conversão do dispositivo em uma placa de Petri com adição de meios líquidos, após a filtração.
As unidades de filtração estão em conformidade com normas internacionais e minimizam amostras de resíduos. As unidades podem ser empilhadas para economizar espaço de trabalho. Esse dispositivo descartável foi projetado para ser encaixado no coletor EZ-FIT®, que conta com cabeçotes de filtração EZ-FIT® específicos.
Application
A unidade de filtração EZ-FIT® é usada para testes de biocarga de amostras líquidas, inclusive de amostras em processo e do produto final em bebidas, produtos farmacêuticos e água. Esse produto também é usado no CQ industrial e no monitoramento da água.
Legal Information
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 1
Este Item
EFHAB100EFHAW100EFAAW10BS
description
0.8 µm MCE white membrane with 100 mL funnel, bulk packaging, suitable for solid and liquid cultivation
description
pore size 0.45 μm, mixed cellulose esters (MCE) membrane, black filter, volume 100 mL, pkg of Single packaging (EFHAB100I), pkg of Bulk packaging (EFHAB100B), suitable for (suitable for solid and liquid cultivation)
description
pore size 0.45 μm, mixed cellulose esters (MCE) membrane, white filter, volume 100 mL, pkg of Single packaging (EFHAW100I), pkg of Bulk packaging (EFHAW100B), suitable for (suitable for solid and liquid cultivation)
description
pore size 0.8 μm, mixed cellulose esters (MCE) membrane, white filter, volume 100 mL, pkg of Bulk packaging with protective bag, suitable for (suitable for solid cultivation)
capacity
100 mL
capacity
100 mL
capacity
100 mL
capacity
-
manufacturer/tradename
EZ-Fit®
manufacturer/tradename
EZ-Fit®
manufacturer/tradename
EZ-Fit®
manufacturer/tradename
EZ-Fit®
filter diam.
47 mm
filter diam.
47 mm
filter diam.
47 mm
filter diam.
-
material
blue base, mixed cellulose esters (MCE) membrane, white filter (gridded)
material
black filter, gridded filter, mixed cellulose esters (MCE) membrane
material
white filter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, gridded filter
material
mixed cellulose esters (MCE) membrane, gridded filter, styrene-butadiene device, white filter
pore size
0.8 μm pore size
pore size
0.45 μm pore size
pore size
0.45 μm pore size
pore size
0.8 μm pore size
packaging
pkg of Bulk packaging
packaging
pkg of Bulk packaging (EFHAB100B), pkg of Single packaging (EFHAB100I)
packaging
pkg of Bulk packaging (EFHAW100B), pkg of Single packaging (EFHAW100I)
packaging
pkg of Bulk packaging with protective bag
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Unidade de filtração EZ-Fit®
Classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Ponto de inflamação (°F)
Not applicable
Ponto de inflamação (°C)
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)