Documentos Principais
EFHVW10IS
Millipore
Unidade de filtração EZ-Fit®, com membrana branca, tamanho de poro de 0,45 m, funil de 100 ml, embalagem individual, sem almofada
pore size 0.45 μm, PVDF, white filter, volume 100 mL, pkg of Single packaging, suitable for (suitable for solid cultivation)
Sinônimo(s):
Unidade de filtração EZ-Fit® sem almofada absorvente, Dispositivo de filtração por membrana feito de membrana de ésteres de celulose simples e mista para teste de biocarga
About This Item
Código UNSPSC:
41116129
NACRES:
NB.24
tamanho de poro:
0.45 μm pore size
diâmetro do filtro:
47 mm
capacidade do funil:
100 mL
volume:
100 mL
Materiais:
PVDF
plain filter
styrene-butadiene device
white filter
fabricante/nome comercial:
EZ-Fit®
Materiais
PVDF
plain filter
styrene-butadiene device
white filter
Nível de qualidade
Agency
ISO 7004
esterilidade
electron beam irradiated
Características
ready-to-use
fabricante/nome comercial
EZ-Fit®
embalagem
pkg of Single packaging
diâmetro do filtro
47 mm
capacidade do funil
100 mL
volume
100 mL
tamanho de poro
0.45 μm pore size
entrada
sample(s) (environmental)
sample type pharmaceutical(s)
sample type food(s)
sample type beverage(s)
adequação
suitable for (suitable for solid cultivation)
aplicação(ões)
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
compatibilidade
for use with EZ-Fit® System
Condições de expedição
ambient
Categorias relacionadas
Descrição geral
A unidade de filtração EZ-FIT® é um dispositivo de filtração de uso único feito de membrana branca e lisa de fluoreto de polivinilideno (PVDF) com uma base rosa. Ela fornece uma maneira segura e rápida de realizar a filtração por membrana, evitando a exposição aos riscos da análise microbiológica.
As unidades de filtração são classificadas por feixe eletrônico, uma tampa ventilada cobre a amostra durante a filtração, e uma borda de 360 graus impede que a pinça toque acidentalmente na área de filtração da membrana durante a transferência da membrana para proteger as amostras contra contaminação, garantindo resultados confiáveis de enumeração microbiana.
O recurso EZ-FIT® Azure torna a unidade de filtragem EZ-FIT® ainda mais ergonômica e conveniente com funil transparente e indicadores de nível de enchimento em todos os lados para um enchimento fácil a partir de qualquer ângulo. O design inovador do conjunto de funil também impede vazamentos ou que a amostra contorne a membrana.
As unidades de filtração atendem às normas internacionais e minimizam os resíduos nas amostras. As unidades podem ser empilhadas para economizar espaço de trabalho. Esse dispositivo descartável foi projetado para ser encaixado no coletor EZ-FIT®, que conta com cabeçotes de filtração EZ-FIT® específicos.
Aplicação
As unidades de filtração EZ-FIT® são usadas em análise microbiológica geral, como testes de biocarga de antibióticos e solventes.
Informações legais
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Comparison of convenience, operating time, accuracy, costs and safety aspects of single-use funnels vs. reusable funnels for the membrane filtration method in QC microbiology.
The EZ Product Family optimizes your microbial testing workflow to deliver reliable and reproducible microbial enumeration test results. The product lineup consists of filtration devices, manifolds, calibrated vacuum sources, and rapid microbial detection platforms.