Documentos
DX0657
Sigma-Aldrich
Dichloroacetic Acid
Biotechnology
Sinônimo(s):
Dichloroacetic Acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C2H2Cl2O2
Número CAS:
Peso molecular:
128.94
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número do índice EC:
201-207-0
pressão de vapor
0.19 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
forma
liquid
pH
1.2 (20 °C, 129 g/L in H2O)
pb
192 °C/1013 hPa (decomposes)
pf
-4 °C
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
InChI
1S/C2H2Cl2O2/c3-1(4)2(5)6/h1H,(H,5,6)
chave InChI
JXTHNDFMNIQAHM-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Biotechnology
Nota de análise
Absorbance at 310 nmReport onlyAUAssay (titration)99% minFormClear liquidFreezing point12°C minIdentity (IR-spectrum)Monochloroacetic acid0.20% maxTrichloroacetic acid1.00% maxWater (H2O)1000ppm max
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Brain,Liver,Testes, Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup