554324
Phenylacetyl disulfide
96%
Sinônimo(s):
Bis(phenylacetyl) disulfide, Di(phenylacetyl) disulfide
Selecione um tamanho
Ensaio
96%
Formulário
solid
pf
59-63 °C (lit.)
grupo funcional
disulfide
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
O=C(Cc1ccccc1)SSC(=O)Cc2ccccc2
InChI
1S/C16H14O2S2/c17-15(11-13-7-3-1-4-8-13)19-20-16(18)12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2
chave InChI
IXGZXXBJSZISOO-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)