Documentos Principais
DP02A
Sigma-Aldrich
Anti-SV40 T Antigen (Ab-2) Mouse mAb (PAb416) Agarose Conjugate
slurry (Liquid), clone PAb416, Calbiochem®
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
PAb416, monoclonal
Formulário
slurry (Liquid)
contém
≤0.1% sodium azide as preservative
reatividade de espécies
SV40-infected cells
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
do not freeze
Isotipo
IgG2a
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Purified mouse monoclonal antibody generated by immunizing mice with the specified immunogen and fusing splenocytes with NS-1 mouse myeloma cells (see application references). Supplied as an agarose conjugate. Recognizes the ~94 kDa SV40 large T antigen.
Recognizes the ~94 kDa SV40 large T antigen in SV80 and SV-T2 cells. Cat. No. DP02A is linked to agarose for immunoprecipitation and purification.
This Anti-SV40 T Antigen (Ab-2) Mouse mAb (PAb416) Agarose Conjugate is validated for use in Immunoprecipitation, Affinity Purification for the detection of SV40 T Antigen (Ab-2).
Imunogênio
Epitope: Within amino acids 83-128
purified SV40 large T-antigen
Aplicação
Immunoprecipitation (15 µl suspension/sample)
Affinity Purification (see comments)
Embalagem
Please refer to vial label for lot-specific concentration.
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
forma física
50% slurry in PBS.
Nota de análise
Positive Control
SV80 or SV-T2 cells
Outras notas
DeCaprio, J.A., et al. 1988. Cell54, 275.
Whyte, P., et al. 1988. Nature334, 124.
Mitchell, P.J., et al. 1987. Cell50, 847.
Dixon, R.A.F. and Nathans, D., 1985. J. Virol.53, 1001.
Simanis, V. and Lane, D.P., 1985. Virol.144, 88.
Mann, R.S. and Carroll, R.B. 1984. Virology138, 379
Sarnow, P., et al. 1982. Cell28, 387.
Crawford, L.V., et al. 1981. Proc. Natl. Acad. Sci. USA78, 41.
Lane, D.P. and Crawford, L.V. 1979. Nature278, 261.
Carroll, R.B., et al. 1974. Proc. Natl. Acad. Sci. USA71, 3754.
Tooze, J.1973. Cold Spring Harbor, New York.
Tegtmeyer, P. 1972. J. Virol.10,
Suitable for affinity purification and immunoprecipitation. The amount of suspension required for purification is dependent on individual sample types.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1