Merck
CS60HX02H1
Millipore
Filtros de profundidade Clarisolve®
High-density cell cultures
Sinônimo(s):
Clarisolve 60 μm Lab Scale Depth Filters, 0.027 m2 (0.29 ft2)
About This Item
Código UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
Materiais
TPE seal
polypropylene
Nível de qualidade
fabricante/nome comercial
Clarisolve®
Parâmetros
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 37 °C (Forward)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 37 °C (Maximum)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 37 °C (Reverse)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 4 °C (Forward)
Altura
14 cm (5.3 in.)
Comprimento
22 cm (8.5 in.)
Largura
9.4 cm (3.7 in.)
área de filtração
0.027 m2
Impurezas
<0.25 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction; on filter media only)
entrada
sample type liquid
condutividade
≤0.15 μS/cm
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
product water; post autoclave (1 cycle of 60 minutes at 123 °C) and flushed at a flux rate of 600 LMH pure water flush for 10 minutes. A sample of filtrate was pulled every 2 minutes during flush and tested for conductivity.
Aplicação
Culturas de células de alta densidade
Especificações
Classificação do filtro: 60HX
Nota de preparo
Método de esterilização
A integridade é mantida após 2 ciclos de autoclave de 60 minutos a 123 °C.
Nota de análise
Resíduo de carbono orgânico total (TOC): Medido em limites abaixo do detectável.
Informações legais
CLARISOLVE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
10-13 - German Storage Class 10 to 13