CS60HX01H1
Clarisolve® Pod Depth Filter
60HX, 60µm, filtration area 0.014 m², High-density cell cultures, Lab Scale
Sinônimo(s):
Clarisolve 60 μm Lab Scale Depth Filters, 0.014 m2 (0.15 ft2)
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Clarisolve® Pod Depth Filter, High-density cell cultures
Materiais
TPE seal
polypropylene
Nível de qualidade
fabricante/nome comercial
Clarisolve®
Parâmetros
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 37 °C (Forward)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 37 °C (Maximum)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 37 °C (Reverse)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 4 °C (Forward)
Altura
14 cm (5.3 in.)
Comprimento
22 cm (8.5 in.)
Largura
7.4 cm (2.9 in.)
área de filtração
0.014 m2
Impurezas
<0.25 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction; on filter media only)
entrada
sample type liquid
condutividade
≤0.15 μS/cm
Condições de expedição
ambient
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Especificações
Nota de preparo
Integrity is maintained after 2 autoclave cycles of 60 minutes at 123 °C.
Nota de análise
Informações legais
O que é o Programa Emprove®?
O programa Emprove® é um sistema que fornece documentação completa e aprofundada sobre os nossos filtros e componentes descartáveis, matérias-primas para a indústria farmacêutica e materiais de partida.
Gratuito - Faça login para baixar
Gratuito - Faça login para baixar