CS40MS01L3
Filtros de profundidade Clarisolve®
High-density cell cultures
Sinônimo(s):
Clarisolve 40 μm Depth Filters in Pod Format, 23 cm2 (0.025 ft2)
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
Millistak+® media
polypropylene
Nível de qualidade
fabricante/nome comercial
Clarisolve®
Parâmetros
1.0 bar max. differential pressure (15 psid) at 40 °C (Reverse)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 40 °C (Forward)
3.5 bar max. differential pressure (50 psid) at ≤40 °C (Maximum)
Altura
6.99 cm (2.75 in.)
Comprimento
9.07 cm (3.57 in.)
Largura
4.98 cm (1.96 in.)
área de filtração
0.0023 m2
Impurezas
<0.25 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction; on filter media only)
resíduo de carbono orgânico total (TOC)
0.9-1.2 μg/L
entrada
sample type liquid
condutividade
0.91 – 1.29 μS/cm
Condições de expedição
ambient
Categorias relacionadas
Descrição geral
Nota de análise
Informações legais
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Conteúdo relacionado
Learn more on mAb downstream processing, more specifically clarification and the relevant associated products.