Documentos Principais
CS40MS01H1
Millipore
Clarisolve® Pod Depth Filter
40MS, 40µm, filtration area 0.014 m², High-density cell cultures, Lab Scale
Sinônimo(s):
Clarisolve 40 μm Lab Scale Depth Filters, 0.014 m2 (0.15 ft2)
About This Item
Código UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nome do produto
Clarisolve® Pod Depth Filter, High-density cell cultures
Materiais
Millistak+® media
TPE seal
polypropylene
Nível de qualidade
fabricante/nome comercial
Clarisolve®
Parâmetros
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 37 °C (Forward)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 37 °C (Maximum)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 37 °C (Reverse)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 4 °C (Forward)
Altura
14 cm (5.3 in.)
Comprimento
22 cm (8.5 in.)
Largura
7.4 cm (2.9 in.)
área de filtração
0.014 m2
Impurezas
<0.25 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction; on filter media only)
resíduo de carbono orgânico total (TOC)
0.9-1.2 μg/L
entrada
sample type liquid
condutividade
0.91 – 1.29 μS/cm
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
product water; post autoclave (1 cycle of 60 minutes at 123 °C) and flushed at a flux rate of 600 LMH pure water flush for 10 minutes. A sample of filtrate was pulled every 2 minutes during flush and tested for conductivity.
Nota de análise
Total organic carbon (TOC) residue: Post autoclave (1 cycle of 60 minutes at 123 °C) and flushed at a flux rate of 600 LMH pure water flush for 10 minutes. At the end of the flush, a sample was pulled for TOC typical values.
Total organic carbon (TOC) residue: TOC for 60HX media was measured at below detectable limits.
Informações legais
CLARISOLVE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLISTAK+ is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
O que é o Programa Emprove®?
O programa Emprove® é um sistema que fornece documentação completa e aprofundada sobre os nossos filtros e componentes descartáveis, matérias-primas para a indústria farmacêutica e materiais de partida.
Material Qualification Dossier
Gratuito - Faça login para baixar
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratuito - Faça login para baixar
Saiba mais sobre os benefícios uma assinatura do Programa Emprove® pode fornecer
Por que esses documentos não estão disponíveis?
Os dossiês Emprove® contêm informações destinadas a auxiliar no processo de registro e nas atividades de avaliação de risco dos produtores de fármacos e contêm informações confidenciais. Por favor, entre em contato conosco se desejar ter acesso.