MABT400
Anti-Lubricin/Proteoglycan 4, clone 5C11 Antibody
clone 5C11, from mouse
Sinônimo(s):
Proteoglycan 4, Lubricin, Megakaryocyte-stimulating factor, Superficial zone proteoglycan, Proteoglycan 4 C-terminal part
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
5C11, monoclonal
reatividade de espécies
canine, bovine, goat, rat, porcine, human, guinea pig
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PRG4(10216)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Western Blotting Analysis: A representative lot detected purified human synovial lubricin, as well as lubricin in synovial fluid recovered from patients with osteoarthritis (OA), camptodactyly-arthropathy-coxa vara-pericarditis syndrome (CACP), or from bovine, porcine, goat, dog, rat, and guinea pig (Ai, M., et al. (2015). PLoS One. 10(2):e0116237).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected purified bovine synovial lubricin from calf and steer under both reduced and non-reduced conditions (Schmidt, T.A., et al. (2009). Biochim Biophys Acta. 1790(5):375-384).
Qualidade
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected 10 µg of purified Lubricin/Proteoglycan 4 protein.
Descrição-alvo
forma física
Outras notas
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1