Documentos Principais
CBL490
Sigma-Aldrich
Anti-Integrin αV (ITGAV/CD51) Antibody
CHEMICON®, mouse monoclonal, 13C2
Sinônimo(s):
CD51
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nome do produto
Anti-Integrin αV Antibody, clone 13C2, clone 13C2, Chemicon®, from mouse
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
13C2, monoclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ITGAV(3685)
Categorias relacionadas
Aplicação
Anti-Integrin αV Antibody, clone 13C2 is an antibody against Integrin αV for use in FC, IH.
forma física
Format: Purified
Outras notas
Concentration: Please refer to the Certificate of Analysis for the lot-specific concentration.
Informações legais
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
Lalit Kumar Sharma et al.
Nature communications, 9(1), 4399-4399 (2018-10-26)
Pantothenate kinase (PANK) is a metabolic enzyme that regulates cellular coenzyme A (CoA) levels. There are three human PANK genes, and inactivating mutations in PANK2 lead to pantothenate kinase associated neurodegeneration (PKAN). Here we performed a library screen followed by
Richard H Kimura et al.
PloS one, 6(2), e16112-e16112 (2011-03-03)
The Ecballium elaterium trypsin inhibitor (EETI-II), a 28-amino acid member of the knottin family of peptides, contains three interwoven disulfide bonds that form multiple solvent-exposed loops. Previously, the trypsin binding loop of EETI-II has been engineered to confer binding to
Jakob Dalgaard et al.
Journal of leukocyte biology, 77(5), 689-698 (2005-02-25)
CD11c+ dendritic cells (DC) and plasmacytoid DC (PDC) are the two major DC subsets in human peripheral blood. For the purpose of immunotherapy with DC, it is important to investigate the phagocytosis of killed tumor cells by different DC subsets.