Documentos Principais
23884
In-Line Pressure Regulator
Ultra-High Purity version (outlet pressure 0-100 psi, 1/8 in. stainless steel fittings)
About This Item
Código UNSPSC:
41112500
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
compatibilidade
Air, H2, N2, Ar, He
Descrição geral
Install an in-line pressure regulator downstream of a gas cylinder regulator to adjust pressure closer to the point of use. 400 psig maximum input pressure. 1/8 in. Swagelok nuts and ferrules included.
Aplicação
Air, H2, N2, Ar, He
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)