Documentos Principais
CAX2-MXT20
Millipore
Coletor CellASIC ONIX2 XT (com temperatura controlada)
Sinônimo(s):
Manifold com controle de temperatura, ONIX2 Manifold XT
About This Item
Código UNSPSC:
41104923
eCl@ss:
32011202
NACRES:
NC.51
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Descrição geral
CellASIC® ONIX2 Manifold XT é um módulo de troca de calor por convecção que ajuda a atingir a temperatura ideal. Ele funciona recirculando o ar de maneira suave e uniforme, que aquece ou resfria as células.
Aplicação
Categoria de pesquisa
Cultura celular
Características e benefícios
  • Ideal para volumes de cultura de pequeno porte
  • Mantém um ambiente de cultura de células preciso
Outras notas
Ao limpar a tubulação do Manifold XT, mantenha o manifold do lado direito para cima e nivelado, e não exponha o módulo de troca de calor ao líquido.
Informações legais
CELLASIC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visite a Biblioteca de Documentos
Conteúdo relacionado
Convert your microscope to a live cell imaging system – the CellASIC® ONIX2 system allows precise manipulation of the cell culture environment for dynamic live cell imaging and analysis using mammalian, yeast, and bacterial cells.